Learn More
5-Chloro-2-oxindole-1-carboxamide, TRC
Code produit 30353877
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30353877 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30353877 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC375055100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-oxindole-1-carboxamide
CAS 100599-06-2
Formule moléculaire C9H7ClN2O2
Quantité 100 mg
Synonyme 5-Chloro-2,3-dihydro-2-oxo-1H-indole-1-carboxamide
Formule InChI InChI=1S/C9H7ClN2O2/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(13)12(7)9(11)14/h1-3H,4H2,(H2,11,14)
SMILES NC(=O)N1C(=O)Cc2cc(Cl)ccc12
Nom IUPAC 5-chloro-2-oxo-3H-indole-1-carboxamide
Poids moléculaire (g/mol) 210.62
Poids de la formule 210.0196