Learn More
5-chloro-2-pentanone éthylène kétal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10563911 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10563911 5 g Flacon en verre -
10184320 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10563911 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 166040050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5978-08-5 | C7H13ClO2 | 164.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5978-08-5
Formule moléculaire C7H13ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 164.63
Numéro MDL MFCD00003217
Clé InChI OFERIRWCHSOJJT-UHFFFAOYSA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-pentanone ethylene ketal
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0900g/mL
Point d’ébullition 73°C to 76°C (7.0 mmHg)
Point d’éclair 72°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4490 to 1.451
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.09
Synonyme 2-3-chloropropyl-2-methyl-1,3-dioxolane, 5-chloro-2-pentanone ethylene ketal, 2,2-ethylenedioxy-5-chloropentane, 1,3-dioxolane, 2-3-chloropropyl-2-methyl, 5-chloro-2-pentanoneethyleneketal, acmc-20am4f, oferirwchsojjt-uhfffaoysa, 1-chloro-4-pentanone ethylene ketal, 1, 2-3-chloropropyl-2-methyl, 5-chloro-2-pentanone ethylene acetal
SMILES CC1(OCCO1)CCCCl
Nom IUPAC 2-(3-chloropropyl)-2-méthyl-1,3-dioxolane
CID PubChem 80079
Poids de la formule 164.63
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide