Learn More
5-Chloro-2-phénylfuro[3,2-b]pyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15486327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15486327 250 mg 250mg
15476327 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15486327 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33511.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1347814-96-3
Formule moléculaire C13H8ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 229.663
Numéro MDL MFCD20040115
Clé InChI XPTZPTVRNMXQEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-2-phenylfuro 3,2-b pyridine
CID PubChem 73995157
Nom IUPAC 5-chloro-2-phénylfuro[3,2-b]pyridine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=C(O2)C=CC(=N3)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-phenylfuro[3,2-b]pyridine
Point de fusion 169°C to 170°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 229.66
Pourcentage de pureté 97%