Learn More
5-chloro-2-thiophénecarboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10639384 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10639384 1 g Flacon en verre 1g
10239740 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10639384 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 405080010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 7283-96-7 | C5H3ClOS | 146.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7283-96-7
Formule moléculaire C5H3ClOS
Poids moléculaire (g/mol) 146.59
Numéro MDL MFCD00047090
Clé InChI VWYFITBWBRVBSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-2-thiophenecarboxaldehyde, 2-chloro-5-thiophenecarboxaldehyde, 5-chlorothiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-chloro, 5-chloro-2-formylthiophene, 2-chloro-5-formylthiophene, 5-chlorothiophene-2-aldehyde, 5-chloro-2-thiophenecarbaldehyde, 5-chloro-2-thiophene-carboxaldehyde, pubchem7742
CID PubChem 81700
Nom IUPAC 5-chlorothiophène-2-carbaldéhyde
SMILES ClC1=CC=C(S1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-thiophenecarboxaldehyde
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Beige à Blanc
Densité 1.3760g/mL
Point d’ébullition 94°C (18.0 mmHg)
Point d’éclair 98°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.6040 to 1.606
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.376
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 146.6
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline ou solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Chloro-2-thiophenecarboxaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.