Learn More
Ester 4-nitrophénylique de l'acide 5-chloro-2-thiophènecarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Chloro-2-Thiophenecarboxylic Acid 4-Nitrophenyl Ester |
| CAS | 1450877-56-1 |
| Formule moléculaire | C11H6ClNO4S |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-Thiophenecarboxylic acid, 5-chloro-, 4-nitrophenyl ester (ACI), 4-Nitrophenyl 5-chloro-2-thiophenecarboxylate (ACI), 4-Nitrophenyl 5-chlorothiophene-2-carboxylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H6ClNO4S/c12-10-6-5-9(18-10)11(14)17-8-3-1-7(2-4-8)13(15)16/h1-6H |
| SMILES | O[13C]([13C@@]([15NH2])([H])[13C]([H])([H])[13C]([H])([H])[15N]=[N]=N)=O.Cl |
| Nom IUPAC | (4-nitrophényl) 5-chlorothiophène-2-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 283.69 |
| Poids de la formule | 282.9706 |