Learn More
Acide 5-Chloro-2-thiophène carboxylique, TRC
Code produit 30134191
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134191 50 g 50g
30008783 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134191 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC42050050G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24065-33-6
Formule moléculaire C5 H3 Cl O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 162.59
Synonyme 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic Acid, 2-Chloro-5-carboxythiophene, 2-Chloro-5-thiophenecarboxylic acid, 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 5-Chlorothiophen-2-carboxylic acid, NSC 14776
Nom IUPAC 5Acide-chlorothiophène-2-carboxylique
SMILES OC(=O)c1ccc(Cl)s1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C5H3ClO2S/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
Poids de la formule 161.9542