Learn More
5-Chloro-2-toluidine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5-Chloro-2-methylaniline |
| CAS | 95-79-4 |
| Formule moléculaire | C7 H8 Cl N |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | Fast Red KB Base (6CI), o-Toluidine, 5-chloro- (8CI), 5-Chloro-2-methylbenzenamine, 2-Amino-4-chlorotoluene, 2-Methyl-5-chloroaniline, 3-Chloro-6-methylaniline, 4-Chloro-2-aminotoluene, 5-Chloro-2-methylaniline, 5-Chloro-2-methylphenylamine, 5-Chloro-2-toluidine, 5-Chloro-o-toluidine, Acco Fast Red KB base, Ansibase Red KB, Azoene Fast Red KB base, Fast Red KB amine, Fast Red KB salt, Fast Red KB salt Supra, Fast Red KB-T Base, Fast Red KBS salt, Genazo Red KB soln, Hiltonil Fast Red KB base, Metrogen Red Former KB soln, NSC 7094, Naphthosol Fast Red KB base, Pharmazoid Red KB, Red KB base, Spectrolene Red KB, Stable Red KB base |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(Cl)cc1N |
| Nom IUPAC | 5-chloro-2-méthylaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 141.6 |
| Poids de la formule | 141.0345 |