Learn More
5-chloro-2-(trifluorométhoxy)aniline, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)aniline |
| CAS | 326-64-7 |
| Quantité | 1 g |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C7H5ClF3NO |
| Synonyme | 5-chloro-2-trifluoromethoxy aniline, 5-chloro-2-trifluoro methoxy aniline, 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzenamine, benzenamine, 5-chloro-2-trifluoromethoxy, 5-chloro-2-trifluoromethoxy-phenylamine, 2-amino-4-chlorotrifluoro-methoxybenzene, 5-chloro-2-trifluoromethoxy phenylamine |
| Clé InChI | KSBUTBXMRFVLND-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=C(C=C1Cl)N)OC(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 5-chloro-2-(trifluorométhoxy)aniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 211.568 |
| Afficher plus |