Learn More
Acide 5-chloro-3-méthyl-1-benzothiophène-2-carboxylique, Qualité Technique, Thermo Scientific™
Code produit 10662665
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10662665 5 g Flacon en verre ambré 5g
10334532 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10641683 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10662665 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00546DE
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 50451-84-8
Formule moléculaire C10H7ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 226.67
Numéro MDL MFCD03407361
Clé InChI KEYCXZNZFABITO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-chloro-3-methyl-1-benzothiophene-2-carboxylic ac, 5-chloro-3-methyl-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-chloro3-methyl-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 5-chloro-3-methyl-1-benzo b thiophene-2-carboxylic acid
CID PubChem 2794614
Nom IUPAC Acide 5-chloro-3-méthyl-1-benzothiophène-2-carboxylique
SMILES CC1=C(SC2=CC=C(Cl)C=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-3-methyl-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 226.68
Pourcentage de pureté 95%