Learn More
5-chloro-3-méthyl-1-phényl-1H-pyrazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430583
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11430583 5 g 5g
11420583 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11430583 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12685.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1131-17-5 | C10H9ClN2 | 192.646 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1131-17-5
Formule moléculaire C10H9ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 192.646
Numéro MDL MFCD00067853
Clé InChI ZZOWFLAMMWOSCG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-3-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 5-chloro-3-methyl-1-phenyl, buttpark 48\06-20, acmc-20am49, 1-phenyl-3-methyl-5-chloropyrazole, 1-phenyl-3-methyl-5-chloro-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloro-3-methyl-1-phenyl, 5-chloro-3-methyl-1-phenylpyrazole
CID PubChem 2735771
Nom IUPAC 5-chloro-3-méthyl-1-phénylpyrazole
SMILES CC1=NN(C(=C1)Cl)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Point d’ébullition 114°C to 115°C (4 mmHg)
Quantité 5 g
Poids de la formule 192.64
Pourcentage de pureté 98%