Learn More
5-Chloro-3-méthyl-4-nitro-1H-pyrazole, TRC
Code produit 30351715
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30351715 1 g -
30365930 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30351715 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3691151G
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6814-58-0
Formule moléculaire C4 H4 Cl N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 161.546
Synonyme Pyrazachlor, Pyrazole, 3(or 5)-chloro-5(or 3)-methyl-4-nitro- (7CI), 3-Chloro-5-methyl-4-nitro-1H-pyrazole, 3-Chloro-4-nitro-5-methyl-1H-pyrazole, 5-Chloro-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole, ABG 3030, CMN-Pyrazole, Release, 1H-Pyrazole, 3-chloro-5-methyl-4-nitro-
Nom IUPAC 5-chloro-3-méthyl-4-nitro-1H-pyrazole
SMILES Cc1n[nH]c(Cl)c1[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrazachlor
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C4H4ClN3O2/c1-2-3(8(9)10)4(5)7-6-2/h1H3,(H,6,7)
Poids de la formule 160.9992