Learn More
5-Chloro-3-méthyl-4-nitro-1H-pyrazole, TRC
Code produit 30365930
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30365930 10 g 10g
30351715 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30365930 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36911510G
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6814-58-0
Formule moléculaire C4 H4 Cl N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 161.546
Synonyme Pyrazachlor, Pyrazole, 3(or 5)-chloro-5(or 3)-methyl-4-nitro- (7CI), 3-Chloro-5-methyl-4-nitro-1H-pyrazole, 3-Chloro-4-nitro-5-methyl-1H-pyrazole, 5-Chloro-3-methyl-4-nitro-1H-pyrazole, ABG 3030, CMN-Pyrazole, Release, 1H-Pyrazole, 3-chloro-5-methyl-4-nitro-
Nom IUPAC 5-chloro-3-méthyl-4-nitro-1H-pyrazole
SMILES Cc1n[nH]c(Cl)c1[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrazachlor
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C4H4ClN3O2/c1-2-3(8(9)10)4(5)7-6-2/h1H3,(H,6,7)
Poids de la formule 160.9992