Learn More
Chlorure de 5-chloro-3-méthylbenzo[b]thiophène-2-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11396905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396905 10 g -
10580922 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11396905 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MWP00006EA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 166964-33-6
Formule moléculaire C9H6Cl2O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 281.17
Numéro MDL MFCD00173797
Clé InChI JLTUANWNGKWRQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulfonyl, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulphonylchloride, 5-chloro-3-methyl-benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-2-sulfonylchloride, 5-chloro-3-methyl, zlchem 600, pubchem5100, buttpark 21\07-05, 5-chloro-3-methyl-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
CID PubChem 2735756
Nom IUPAC Chlorure 5-chloro-3-méthyl-1-benzothiophène-2-sulfonyl
SMILES CC1=C(SC2=CC=C(Cl)C=C12)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 281.18
Pourcentage de pureté 97%