Learn More
5-chloro-3-méthylbenzo[b]thiophène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10762873
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10762873 10 g 10g
10118744 25 g 25g
10232312 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10762873 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MWP00002EA
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 19404-18-3
Formule moléculaire C9H7ClS
Poids moléculaire (g/mol) 182.665
Numéro MDL MFCD00052506
Clé InChI UWDQVEPXORTQFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, 5-chloro-3-methylthianaphthene, 5-chloro-3-methyl benzo b thiophene, 5-chloro-3-methylbenzothiophene, 4-methylthio phenol, zlchem 217, pubchem7372, acmc-209exr, maybridge1_005366
CID PubChem 317317
Nom IUPAC 5-chloro-3-méthyl-1-benzothiophène
SMILES CC1=CSC2=C1C=C(C=C2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 182.67
Pourcentage de pureté 97%