Learn More
5-chloro-3-méthylbenzo[b]thiophène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11483774
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11483774 25 g 25g
11463774 1 g 1g
11473774 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11483774 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11827.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19404-18-3
Formule moléculaire C9H7ClS
Poids moléculaire (g/mol) 182.665
Numéro MDL MFCD00052506
Clé InChI UWDQVEPXORTQFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, 5-chloro-3-methylthianaphthene, 5-chloro-3-methyl benzo b thiophene, 5-chloro-3-methylbenzothiophene, 4-methylthio phenol, zlchem 217, pubchem7372, acmc-209exr, maybridge1_005366
CID PubChem 317317
Nom IUPAC 5-chloro-3-méthyl-1-benzothiophène
SMILES CC1=CSC2=C1C=C(C=C2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene
Point de fusion 33°C to 36°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 182.67
Pourcentage de pureté 97%