Learn More
5-Chloro--phényl--benzisoxazole,3-phényl-2,1-benzisoxazole, 97 %, ACROS Organics
Code produit 10678730 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10678730 25 g 25g
10381800 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10678730 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 438380250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 719-64-2
Formule moléculaire C13H8ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 229.67
Clé InChI MUHJZJKVEQASGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-3-phenylbenzo c isoxazole, 5-chloro-3-phenylanthranil, 5-chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole, 3-phenyl-5-chloroanthranil, pubchem8713, acmc-209okx, maybridge1_004397, 2, 5-chloro-3-phenyl, 5-chloro-3-phenyl-benzo c isoxazole, 3-phenyl-5-chloro-2,1-benzisoxazole
CID PubChem 347291
Nom IUPAC 5-chloro-3-phényl-2,1-benzoxazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=C(C=CC3=NO2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-3-phenyl-2, 1-benzisoxazole
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 115.3°C to 116.1°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 229.67
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.