Learn More
5-chloro-3-phényl-2,1-benzisoxazole, 98+ %
Code produit 11456346
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11456346 10 g 10g
11466346 50 g 50g
11476346 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11456346 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23130.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 719-64-2
Formule moléculaire C13H8ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 229.663
Numéro MDL MFCD00014573
Clé InChI MUHJZJKVEQASGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-3-phenylbenzo c isoxazole, 5-chloro-3-phenylanthranil, 5-chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole, 3-phenyl-5-chloroanthranil, pubchem8713, acmc-209okx, maybridge1_004397, 2, 5-chloro-3-phenyl, 5-chloro-3-phenyl-benzo c isoxazole, 3-phenyl-5-chloro-2,1-benzisoxazole
CID PubChem 347291
Nom IUPAC 5-chloro-3-phényl-2,1-benzoxazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=C(C=CC3=NO2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole
Point de fusion 114°C to 117°C
Quantité 10 g
Poids de la formule 229.67
Pourcentage de pureté ≥98%