Learn More
5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole, TRC
Code produit 30360955
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30360955 5 g 5g
30350629 50 g 50g
30361971 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30360955 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3775555G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 719-64-2
Formule moléculaire C13H8ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 229.66
Synonyme 3-Phenyl-5-chloroanthranil, 5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole, 5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazoles, 5-Chloro-3-phenylanthranil, 5-Chloro-3-phenylbenz[c]isoxazole, NSC 405896
Nom IUPAC 5-chloro-3-phenyl-2,1-benzoxazole
SMILES Clc1ccc2noc(c3ccccc3)c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C13H8ClNO/c14-10-6-7-12-11(8-10)13(16-15-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Poids de la formule 229.0294