Learn More
5-chloro-4-fluoro-2-nitroaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11481568
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11481568 25 g 25g
11461568 1 g 1g
11471568 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11481568 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13879.14
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 104222-34-6 | C6H4ClFN2O2 | 190.558 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104222-34-6
Formule moléculaire C6H4ClFN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 190.558
Numéro MDL MFCD00052698
Clé InChI VRJKEIWZSOHDOH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitro-4-fluoro-5-chloroaniline, benzenamine, 5-chloro-4-fluoro-2-nitro, benzenamine,5-chloro-4-fluoro-2-nitro, 5-chloro-4-fluoro-2-nitrophenylamine, pubchem8452, acmc-2098bg, timtec-bb sbb003647, buttpark 45\03-11, 3-chloro-4-fluoro-6-nitroaniline, 5-chloro-4-fluoro-2-nitro-aniline
CID PubChem 517835
Nom IUPAC 5-chloro-4-fluoro-2-nitroaniline
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)F)[N+](=O)[O-])N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline
Point de fusion 141°C to 145°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 7202993
Poids de la formule 190.56
Pourcentage de pureté 97%