Learn More
5-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzosélénadiazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoselenadiazole |
| CAS | 20718-46-1 |
| Formule moléculaire | C6 H2 Cl N3 O2 Se |
| Quantité | 2 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H2ClN3O2Se/c7-3-1-2-4-5(9-13-8-4)6(3)10(11)12/h1-2H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1c(Cl)ccc2n[se]nc12 |
| Nom IUPAC | 5-chloro-4-nitro-2,1,3-benzosélénadiazole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 262.51 |
| Poids de la formule | 262.9001 |