Learn More
5-Chloro-4-nitrothiophène-2-chlorure de sulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11431890
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11431890 5 g 5g
11421890 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11431890 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11779.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 58457-24-2 | C4HCl2NO4S2 | 262.075 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58457-24-2
Formule moléculaire C4HCl2NO4S2
Poids moléculaire (g/mol) 262.075
Numéro MDL MFCD00067978
Clé InChI SGHAHFHTASPNKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-3-nitrothiophene-5-sulphonyl chloride, 2-chloro-3-nitrothiophene-5-sulfonyl chloride, 5-chloro-4-nitro-thiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 5-chloro-4-nitro 2-thienyl sulfone, pubchem5498, 5-chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonylchloride, acmc-20am48, 2-chlorosulphonyl-4-nitro-5-chlorothiophene, 5-chloro-4-nitro-2-thienylsulfonyl chloride
CID PubChem 2735783
Nom IUPAC Chlorure de 5-chloro-4-nitrothiophène-2-sulfonyle
SMILES C1=C(SC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-4-nitrothiophene-2-sulfonyl chloride
Point de fusion 52°C to 54°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 262.09
Pourcentage de pureté 98%