Learn More
5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, TRC
Code produit 17968784
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17968784 100 mg 100mg
17990085 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17968784 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC365505100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1201920-88-8
Formule moléculaire C13 H7 Cl3 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 329.57
Synonyme Ketotriclabendazole, 5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Nom IUPAC 5-chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
SMILES Clc1cccc(Oc2cc3NC(=O)Nc3cc2Cl)c1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ketotriclabendazole
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H7Cl3N2O2/c14-6-2-1-3-10(12(6)16)20-11-5-9-8(4-7(11)15)17-13(19)18-9/h1-5H,(H2,17,18,19)
Poids de la formule 327.9573
Pourcentage de pureté >95%