Learn More
5-chloro-8-hydroxyquinoline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10395830 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10395830 100 g Flacon en plastique -
10393282 5 g Flacon en verre 5g
10590171 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10395830 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 109301000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 130-16-5 | C9H6ClNO | 179.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130-16-5
Formule moléculaire C9H6ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 179.61
Numéro MDL MFCD00006788
Clé InChI CTQMJYWDVABFRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-8-hydroxyquinoline, cloxiquine, cloxyquin, 5-chloro-8-quinolinol, dermofongin, 5-chlorooxine, 8-quinolinol, 5-chloro, chlorisept, dermofungin, 5-chloro-8-oxyquinoline
CID PubChem 2817
Nom IUPAC 5-chloroquinoline-8-ol
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2N=C1)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-8-hydroxyquinoline
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 121°C to 126°C
Couleur Gris à vert
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 21, 95
Merck Index 15, 2405
Poids de la formule 179.61
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Chloro-8-hydroxyquinoline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.