Learn More
5-Chloro-8-hydroxyquinoline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499887 50 g 50g
11409897 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22856.18
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 130-16-5 | C9H6ClNO | 179.603 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130-16-5
Formule moléculaire C9H6ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 179.603
Numéro MDL MFCD00006788
Clé InChI CTQMJYWDVABFRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-8-hydroxyquinoline, cloxiquine, cloxyquin, 5-chloro-8-quinolinol, dermofongin, 5-chlorooxine, 8-quinolinol, 5-chloro, chlorisept, dermofungin, 5-chloro-8-oxyquinoline
CID PubChem 2817
Nom IUPAC 5-chloroquinoline-8-ol
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2N=C1)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-8-hydroxyquinoline
Point de fusion 122°C to 124°C
Quantité 50 g
Beilstein 5289
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,2422
Poids de la formule 179.61
Pourcentage de pureté 95%