Learn More
5-chloro-m-phénylènediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332536
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11332536 5 g 5g
11342536 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332536 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06485.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 33786-89-9 | C6H7ClN2 | 142.586 g/mol
5-Chloro-m-phenylenediamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-chloro-m-phénylènediamine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33786-89-9
Formule moléculaire C6H7ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 142.586
Numéro MDL MFCD00014775
Clé InChI VZNUCJOYPXKLTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-m-phenylenediamine, 3,5-diaminochlorobenzene, 5-chloro-1,3-benzenediamine, 1,3-benzenediamine, 5-chloro, 5-chloro-1,3-phenylenediamine, ccris 2886, 5-amino-3-chloroaniline, acmc-20am42, 2-13-00-00029 beilstein handbook reference, 5-chloro-1,3-diaminobenzene
CID PubChem 73335
Nom IUPAC 5-chlorobenzène-1,3-diamine
SMILES C1=C(C=C(C=C1N)Cl)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-m-phenylenediamine
Point de fusion 99°C to 103°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN1673
Beilstein 3029854
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 142.59
Pourcentage de pureté 97%