Learn More
5-Chloro-N-ethyl-4-hydroxy-1-methyl-2-oxo-N-phenyl-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30946791
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
5 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30946791 50 mg
30947268 1 g
30932355 5 g
30937059 100 mg
30941994 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30946791 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD12184350mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-N-ethyl-4-hydroxy-1-methyl-2-oxo-N-phenyl-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide
CAS 248281-84-7
Formule moléculaire C19H17ClN2O3
Numéro MDL MFCD08689859
Quantité 50 mg
SMILES C1=CC=C(Cl)C2=C1N(C(=C(C2=O)C(=O)N(CC)C3=CC=CC=C3)O)C
Poids moléculaire (g/mol) 356.80
Pourcentage de pureté 98%