Learn More
5-Chloro-N2-(2-isopropoxy-5-méthyl-4-(pipéridine-4-yl)phényl)-N4-(2-(isopropylsulfonyl)phényl)pyrimidine-2,4-diamine, TRC
Code produit 30133868
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133868 25 mg 25mg
30134262 5 mg 5mg
30004353 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133868 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36736525MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1032900-25-6
Formule moléculaire C28 H36 Cl N5 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 558.14
Synonyme 2,4-Pyrimidinediamine, 5-chloro-N4-[2-[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl]-N2-[5-methyl-2-(1-methylethoxy)-4-(4-piperidinyl)phenyl]-, 5-Chloro-N4-[2-[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl]-N2-[5-methyl-2-(1-methylethoxy)-4-(4-piperidinyl)phenyl]-2,4-pyrimidinediamine, Ceritinib, LDK 378, Zykadia
Nom IUPAC 5-chloro-2-N-(5-méthyl-4-pipéridine-4-yl-2-propane-2-yloxyphényl)-4-N-(2-propan-2-ylsulfonylphényl)pyrimidine-2,4-diamine
SMILES CC(C)Oc1cc(C2CCNCC2)c(C)cc1Nc3ncc(Cl)c(Nc4ccccc4S(=O)(=O)C(C)C)n3
Spécification
Nom chimique ou matériau Ceritinib
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C28H36ClN5O3S/c1-17(2)37-25-15-21(20-10-12-30-13-11-20)19(5)14-24(25)33-28-31-16-22(29)27(34-28)32-23-8-6-7-9-26(23)38(35,36)18(3)4/h6-9,14-18,20,30H,10-13H2,1-5H3,(H2,31,32,33,34)
Poids de la formule 557.2227
Pourcentage de pureté >95%