Learn More
5-Chloroacenaphthene >90%, TRC
Code produit 30358141
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30358141 100 mg 100mg
30353279 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30358141 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC367095100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5209-33-6
Formule moléculaire C12H9Cl
Poids moléculaire (g/mol) 188.65
Synonyme 5-Chloro-1,2-dihydroacenaphthylene, NSC 128529
Nom IUPAC 5-chloro-1,2-dihydroacenaphthylene
SMILES Clc1ccc2CCc3cccc1c23
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloroacenaphthene
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H9Cl/c13-11-7-6-9-5-4-8-2-1-3-10(11)12(8)9/h1-3,6-7H,4-5H2
Poids de la formule 188.0393