Learn More
5-Chlorobenzo[b]furan-2-acide carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419360
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11419360 1 g 1g
11429360 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419360 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50239.03
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 10242-10-1 | C9H4ClO3 | 195.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10242-10-1
Formule moléculaire C9H4ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 195.58
Numéro MDL MFCD00060512
Clé InChI JETRXAHRPACNMA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 5-chlorobenzofuran-2-carboxylic acid, 5-chlorobenzo b furan-2-carboxylic acid, 5-chloro-benzofuran-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 5-chloro, 2-benzofurancarboxylicacid, 5-chloro, 2-carboxy-5-chlorobenzo b furan, 5-chloro-2-benzofurancarboxylic acid, 5-chlorocoumarilic acid, acmc-20am44, 5-chlo-robenzofuran-2-carboxylic acid
CID PubChem 937838
Nom IUPAC Acide 5-chloro-1-benzofurane-2-carboxylique
SMILES [O-]C(=O)C1=CC2=CC(Cl)=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chlorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 196.59
Pourcentage de pureté 97%