Learn More
Acide 5-chlorobenzo[b]thiophène-3-acétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11333396
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11333396 250 mg 250mg
11323396 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11333396 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12836.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 17266-30-7 | C10H7ClO2S | 226.674 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17266-30-7
Formule moléculaire C10H7ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 226.674
Numéro MDL MFCD00052308
Clé InChI QQKKTOPRRGBBCT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chlorobenzo b thiophene-3-acetic acid, 2-5-chlorobenzo b thiophen-3-yl acetic acid, 2-5-chloro-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, benzo b thiophene-3-acetic acid, 5-chloro, 5-chloro-1-benzothien-3-yl acetic acid, 5-chloro-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, maybridge4_002620, acmc-20am45
CID PubChem 205058
Nom IUPAC Acide 2-(5-chloro-1-benzothiophène-3-yl)acétique
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=CS2)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid
Point de fusion 152°C to 155°C
Quantité 250 mg
Beilstein 1244795
Poids de la formule 226.68
Pourcentage de pureté 97%