Learn More
5-chlorobenzo[b]thiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15488308
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488308 5 g 5g
15498308 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15488308 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61748.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 20532-33-6 | Molecular Formula: C8H5ClS | Molecular Weight: 168.638 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 5-chlorobenzo[b]thiophène est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20532-33-6
Formule moléculaire C8H5ClS
Poids moléculaire (g/mol) 168.638
Numéro MDL MFCD00055623
Clé InChI SNYURIHMNFPQFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chlorobenzothiophene, 5-chlorobenzo b thiophene, 5-chloro-benzo b thiophene, 5-chloro benzothiophene, benzo b thiophene, 5-chloro, zlchem 66, 5-chlorothionaphthene, 5-chloranyl-1-benzothiophene, benzo b thiophene,5-chloro, ksc544i5d
CID PubChem 11309754
Nom IUPAC 5-chloro-1-benzothiophène
SMILES C1=CC2=C(C=CS2)C=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chlorobenzo[b]thiophene
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 168.64
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide