Learn More
5-chlorobenzo[d]isoxazol-3-ol, Thermo Scientific™
Code produit 10361810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10361810 250 mg 250mg
10784292 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10361810 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF01279CB
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 24603-63-2
Formule moléculaire C7H4ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 169.564
Clé InChI WIZWHBRFTCYPDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chlorobenzo d isoxazol-3-ol, 5-chloro-3-hydroxybenzisoxazole, 5-chloro-1,2-benzoxazol-3-ol, 5-chloro-1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 5-chloro, 5-chloro-2h-1,2-benzoxazol-3-one, pubchem24257, 5-chloro-benzo d isoxazol-3-ol, 5-chloro-benzo d isoxazol-3-one, 5-chlorobenzo d isoxazol-3 2h-one
CID PubChem 3714169
Nom IUPAC 5-chloro-1,2-benzoxazole-3-one
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=O)NO2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-ol
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 169.57
Pourcentage de pureté 97%