Learn More
5-chlorobenzo[d]isoxazol-3-ol, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-ol |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 169.57 |
| Pourcentage de pureté | 97% |