Learn More
5-Chlorofuro[3,2-b]pyridine, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15455887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15455887 250 mg 250mg
15445887 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15455887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33099.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
En tant qu’agents antiallergiques puissants.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 182691-76-5
Formule moléculaire C7H4ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 153.57
Numéro MDL MFCD15143869
Clé InChI LBJDELVHPFXIRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chlorofuro 3,2-b pyridine, furo 3,2-b pyridine, 5-chloro
CID PubChem 10606968
Nom IUPAC 5-chlorofuro[3,2-b]pyridine
SMILES ClC1=CC=C2OC=CC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chlorofuro[3,2-b]pyridine
Point de fusion 50°C to 53°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 153.57
Pourcentage de pureté 96%