Learn More
5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-hydrate d’acide carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15488975
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15488975 250 mg 250mg
15478975 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15488975 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H35034.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1000017-93-5
Formule moléculaire C8H5ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 196.59
Numéro MDL MFCD09836168
Clé InChI TVUHAHMCORHJBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 5-chloro-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 5-chloroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid hydrate, 2-carboxy-5-chloroimidazo 1,2-a pyridine, 5-chloroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacid,5-chloro, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 5-chloro, 5-chloro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid
CID PubChem 26369183
Nom IUPAC 5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-acide carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CN2C(C=CC=C2Cl)=N1
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Point de fusion 140°C to 142°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 196.59 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 95%