Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5-Chloroindole-2-carboxylic acid |
| Note relative au nom | 98% |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 283°C to 287°C |
| Couleur | Beige to Pink or Brown |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 1 g |
| Show More |