Learn More
Acide 5-chloroindole-2-carboxylique, TRC
Code produit 30352582
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30352582 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30352582 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3777105G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloroindole-2-carboxylic Acid
CAS 10517-21-2
Formule moléculaire C9H6ClNO2
Quantité 5 g
Synonyme 5-Chloro-1H-indole-2-carboxylic Acid, 2-Carboxy-5-chloroindole, NSC 75651
Formule InChI InChI=1S/C9H6ClNO2/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11-7)9(12)13/h1-4,11H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1cc2cc(Cl)ccc2[nH]1
Nom IUPAC Acide 5-chloro-1H-indole-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 195.6
Poids de la formule 195.0087