Learn More
5-chloroindole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10231323 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10231323 5 g Flacon en verre 5g
10030910 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10231323 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 109310050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 17422-32-1 | C8H6ClN | 151.6 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur le marquage peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17422-32-1
Formule moléculaire C8H6ClN
Poids moléculaire (g/mol) 151.6
Numéro MDL MFCD00005672
Clé InChI MYTGFBZJLDLWQG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloroindole, 1h-indole, 5-chloro, 5-chloro indole, 1h-indole, 5-chloro-9ci, 5-chloroindol, 5-chloro-indole, 3fue, zlchem 215, 5-chlor-1h-indole, indole, 5-chloro
CID PubChem 87110
Nom IUPAC 5-chloro-1H-indole
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloroindole
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 69°C to 72°C
Couleur Gris-vert à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 151.6
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Chloroindole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche