Learn More
5-(Chlorométhyl)-1,3-diméthyle1- h-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10229712
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10229712 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10331093 1 g Flacon en verre ambré 1g
10182924 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10229712 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC12524CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 852227-86-2
Formule moléculaire C6H9ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 144.60
Numéro MDL MFCD07368502
Clé InChI SGEZKPNUNBVVLB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 4961270
SMILES CN1N=C(C)C=C1CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Chloromethyl)-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 5-chloromethyl-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dimethyl, 5-chloromethyl-1, pubchem23625, 3-dimethyl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dime..., 5-chloromethyl-1,4-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloromethyl-1,3-dimethyl
Nom IUPAC 5-(chlorométhyle)-1,3-diméthyle-1H-pyrazole
Poids de la formule 144.6
Pourcentage de pureté 97%