Learn More
5-(chlorométhyl)-1,3-diméthyl-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15279776 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15279776 10 g 10g
15229756 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15279776 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 451560100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 852227-86-2 | C6H9ClN2 | 144.60 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 852227-86-2
Formule moléculaire C6H9ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 144.60
Numéro MDL MFCD07368502
Clé InChI SGEZKPNUNBVVLB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 4961270
Nom IUPAC 5-(chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
SMILES CN1N=C(C)C=C1CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Point de fusion 65.0°C to 66.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 10 g
Synonyme 5-chloromethyl-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dimethyl, 5-chloromethyl-1, pubchem23625, 3-dimethyl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dime..., 5-chloromethyl-1,4-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloromethyl-1,3-dimethyl
Poids de la formule 144.6
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole, 97%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement