Learn More
5-(Chlorométhyle)-1-méthyle-3-thien-2-yl-1H-pyrazole, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10113184
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10113184 1 g 1g
10032114 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10113184 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC47224DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 876316-96-0
Formule moléculaire C9H9ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 212.695
Numéro MDL MFCD08435886
Clé InChI GQMRXNSYTBKJTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloromethyl-1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1-methyl-3-thiophen-2-yl pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloromethyl-1-methyl-3-2-thienyl, 2-5-chloromethyl-1-methylpyrazol-3-yl thiophene, 5-chloromethyl-1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole
CID PubChem 18525812
Nom IUPAC 5-(chlorométhyl)-1-méthyl-3-thiophène-2-ylpyrazole
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CS2)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Chloromethyl)-1-methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 212.7
Pourcentage de pureté 97%