Learn More
5-Chlorométhyl-2-oxazolidinone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Chloromethyl-2-oxazolidinone |
| CAS | 22625-57-6 |
| Formule moléculaire | C4 H6 Cl N O2 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6ClNO2/c5-1-3-2-6-4(7)8-3/h3H,1-2H2,(H,6,7) |
| SMILES | ClCC1CNC(=O)O1 |
| Nom IUPAC | 5-(chlorométhyl)-1,3-oxazolide-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 135.55 |
| Poids de la formule | 135.0087 |