Learn More
5-(chlorométhyl)-2-phénylpyrimidine, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-(Chloromethyl)-2-phenylpyrimidine |
| CAS | 886531-63-1 |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C11H9ClN2 |
| Numéro MDL | MFCD09879948 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 5-chloromethyl-2-phenylpyrimidine, 5-chloromethyl pyrimidin-2-yl benzene, 5-chloromethyl-2-phenyl-1,3-diazine, pyrimidine, 5-chloromethyl-2-phenyl, pyrimidine, 5-chloromethyl-2-phenyl-9ci |
| Afficher plus |