Learn More
5-(chlorométhyl)-2-thien-2-ylpyrimidine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10491694
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10491694 1 g Flacon en verre ambré 1g
10401884 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10491694 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC66524DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 926921-78-0
Formule moléculaire C9H7ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 210.68
Numéro MDL MFCD09879950
Clé InChI HBGUDWOIHDHRCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloromethyl-2-thien-2-ylpyrimidine, 5-chloromethyl-2-thiophen-2-yl pyrimidine, 2-5-chloromethyl pyrimidin-2-yl thiophene, 5-chloromethyl-2-thiophen-2-ylpyrimidine
CID PubChem 24229732
Nom IUPAC 5-(chloromethyl)-2-(thiophen-2-yl)pyrimidine
SMILES ClCC1=CN=C(N=C1)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Chloromethyl)-2-thien-2-ylpyrimidine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 210.69
Pourcentage de pureté 97%