Learn More
5-(chlorométhyle)-3-(2-thiényle)-1,2,4-oxadiazole, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10455132
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10455132 250 mg 250mg
10591292 1 g 1g
10516724 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10455132 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00120CB
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 63417-81-2
Formule moléculaire C7H5ClN2OS
Poids moléculaire (g/mol) 200.64
Numéro MDL MFCD03407322
Clé InChI YOUDLOUFERNGRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloromethyl-3-2-thienyl-1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-thiophen-2-yl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole,5-chloromethyl-3-2-thienyl, 5-chloromethyl-3-thien-2-yl-1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-thiophen-2-yl-1,2,4 oxadiazole, 2-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl thiophene, 5-chloromethyl-3-thiophen-2-yl-1,2,4 oxadia zole
CID PubChem 736830
Nom IUPAC 5-(chloromethyl)-3-(thiophen-2-yl)-1,2,4-oxadiazole
SMILES ClCC1=NC(=NO1)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Chloromethyl)-3-(2-thienyl)-1, 2, 4-oxadiazole
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 200.65
Pourcentage de pureté 95%