Learn More
5-(chlorométhyl)-3phényl-1,2,4-oxadiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10216422
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10216422 1 g Flacon en verre ambré 1g
10152844 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10216422 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RF01832DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 1822-94-2
Formule moléculaire C9H7ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 194.618
Clé InChI XMSYUUPMPGDIOE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 966714
Nom IUPAC 5-(chlorométhyl)-3-phényle-1,2,4-oxadiazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=N2)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1, 2, 4-oxadiazole
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 5-chloromethyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-phenyl-1,2,4 oxadiazole, 3-phenyl-5-chloromethyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-chloromethyl-3-phenyl, pubchem16349, aronis24545, 5-chloromethyl-3-phenyl-1,2,4-oxadiazol, 1,2,4-oxadiazole,5-chloromethyl-3-phenyl
Poids de la formule 194.62
Pourcentage de pureté 97%