Learn More
5-Chlorométhyl-4-méthyl-2-(4-trifluorométhylphényl)thiazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Chloromethyl-4-methyl-2-(4-trifluoromethylphenyl)thiazole |
| CAS | 317318-97-1 |
| Formule moléculaire | C12H9ClF3NS |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 5-(Chloromethyl)-4-methyl-2-(4-trifluoromethylphenyl)-1,3-thiazole |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H9ClF3NS/c1-7-10(6-13)18-11(17-7)8-2-4-9(5-3-8)12(14,15)16/h2-5H,6H2,1H3 |
| SMILES | Cc1nc(sc1CCl)c2ccc(cc2)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 5-(chlorométhyl)-4-méthyl-2-[4-(trifluorométhyl)phényl]-1,3-thiazole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 291.72 |
| Poids de la formule | 291.0096 |