Learn More
5-(Chlorométhyl)uracile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485460
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Conditionnement:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485460 5 g 5g
11465460 0.25 g 0.25g
11475460 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11485460 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044639.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3590-48-5 | C5H5ClN2O2 | 160.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3590-48-5
Formule moléculaire C5H5ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 160.56
Numéro MDL MFCD00218445
Clé InChI UCDUBKRXOPMNGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloromethyl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-chloromethyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-chloromethyl, 5-chloromethyluracil, 5-chloromethyl uracil, acmc-1ady4, 5-chloromethyl-2,4-pyrimidinediol, 5-chloromethyl pyrimidine-2,4-diol, 5-chloromethyl uracil 250mg
CID PubChem 236125
SMILES ClCC1=CNC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5- (Chloromethyl)uracil
Quantité 5 g
Nom IUPAC 5-(chloromethyl)-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Poids de la formule 160.56
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre