Learn More
5-(Chlorométhyl)uracile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15244754 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15244754 1 g 1g
15254754 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15244754 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446190010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3590-48-5 | C5H5ClN2O2 | 160.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3590-48-5
Formule moléculaire C5H5ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 160.56
Numéro MDL MFCD00218445
Clé InChI UCDUBKRXOPMNGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloromethyl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-chloromethyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-chloromethyl, 5-chloromethyluracil, 5-chloromethyl uracil, acmc-1ady4, 5-chloromethyl-2,4-pyrimidinediol, 5-chloromethyl pyrimidine-2,4-diol, 5-chloromethyl uracil 250mg
CID PubChem 236125
Nom IUPAC 5-(chlorométhyl)-1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES ClCC1=CNC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Chloromethyl)uracil
Point de fusion >350°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 160.56
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-(Chloromethyl)uracil, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.