Learn More
Chlorure de 5-chloronaphtalène-1-sulfonyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Chloronaphthalene-1-sulfonyl Chloride |
| CAS | 6291-07-2 |
| Formule moléculaire | C10 H6 Cl2 O2 S |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H6Cl2O2S/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)15(12,13)14/h1-6H |
| SMILES | Clc1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)Cl |
| Nom IUPAC | Chlorure de 5-chloronaphthalène-1-sulfonyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 261.12 |
| Poids de la formule | 259.9466 |